Print…
Luvas resistentes ao calor, ActivArmr® 43-113
Fornecedor: Ansell
43-113/10 43-113/11
112-0290EA 66.7 EUR
112-0290 112-0449
Luvas resistentes ao calor, ActivArmr® 43-113
Luvas
As luvas ambidextras Kevlar® são adequadas para uso nas aplicações quentes mais exigentes. Também fornecem excelente resistência aos cortes, rasgões e à abrasão.
  • Forros de algodão puro, confortável e fresco de usar
  • Sem costuras onde faíscas ou salpicos de metal se possam alojar
  • Podem ser repetidamente lavadas e reutilizadas sem perda de desempenho
  • Concebidas para contacto térmico intermitente até 350ºC
Certificações: EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X); Cat. III