Print…
Luvas tricotadas, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Fornecedor: Marigold (Ansell)
200GY0580 200GY0581 200GY0589 200QY0580 200QY0581 200QY0587 200QY0588 200QY0589
112-0863EA 67.6 EUR
112-0863 112-0864 112-0867 112-0868 112-0869 112-0870 112-0871 112-0872
Luvas tricotadas, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Luvas
Luva de pulso tricotada com acabamento leve de nitrilo suportado, ¾ palma revestida (N230Y) ou acabamento totalmente revestida (N250Y) e forro intertravado 100% algodão.
  • Boa destreza e aderência
  • Alternativa ideal para luvas de PVC e couro leve
Ideal for assembly, engineering, and general handling.
Certificações: EN 388:2016 (4111A); Cat. II.