Print…
Luvas tricotadas, Tiger Paw® 76-301
Fornecedor: Ansell
76-301/10 76-301/8 76-301/7
112-3606EA 39.7 EUR
112-3606 112-0299 112-3607
Luvas tricotadas, Tiger Paw® 76-301
Luvas
Made from knitted polyester coated with cotton, Tiger Paw® offers many of the features and benefits of Tri Grip™ at a more economical price. This heavier construction ensures a more robust glove for heavier applications.
  • A concepção sem costuras previne a irritação dos dedos provocada pelas costuras
  • O punho elástico garante a permanência da luva numa posição fixa e constante
  • Permite a circulação do ar, reduzindo a transpiração
  • Os pontos Polka de PVC proporcionam uma preensão segura sem perda de destreza
  • Lavável à máquina a 40 °C
Certificações: EN 388:2016 (214XB), Cat. II