Print…
Forros de luvas, BCR™
Fornecedor: BERKSHIRE
BGL2.20R BGL3.20R BGL2.20L BGL3.20L
115-0537EA 749 EUR
115-0537 112-0532 112-0616 112-3344
Forros de luvas, BCR™
Luvas
Continuous-filament knitted, these ambidextrous polyester gloves provide protection and comfort during extended wear. Ideal under latex, PVC, or other outer gloves to absorb perspiration from hands during periods of extended wear.
  • Sem costuras, baixa libertação de partículas indesejadas em ambientes críticos
  • Podem ser lavadas na máquina para novas utilizações
  • O design confortável de meio dedo confere mais destreza do que as luvas de dedo inteiro
  • O estilo de dedo inteiro proporciona uma protecção total contra a irritação causada por luvas de látex e PVC