Print…
Forros de luvas, PX130 & PX140
Fornecedor: Marigold (Ansell)
M10249 M10250 M10251 M10252 M10253 M10258
112-2472EA 43.3 EUR
112-2472 112-2473 112-2474 112-2475 112-2476 112-2481
Forros de luvas, PX130 & PX140
Luvas
Luvas de nylon sem costura com um design ergonómico leve para tarefas altamente hábeis.
  • O revestimento plano de poliuretano oferece aderência incomparável em várias condições
  • Tecido flexível ajuda na destreza
  • As costas ventiladas garantem a respiração natural da pele
Certificações: EN 388 (4131); Cat. II