Print…
Luvas resistentes a produtos químicos, AlphaTec® 79-700
Fornecedor: Ansell
79-700/10 79-700/11 79-700/7 79-700/8 79-700/9
ANSE79-700/10EA 33.3 EUR
ANSE79-700/10 ANSE79-700/11 ANSE79-700/7 ANSE79-700/8 ANSE79-700/9
Luvas resistentes a produtos químicos, AlphaTec® 79-700
Luvas
This nitrile glove is designed specifically to offer outstanding comfort, flexibility and good chemical resistance.
  • Extremely thin and soft, offers the dexterity of a single use glove
  • Specific lozenge pattern increases oil grip
  • Non chlorinated outer surface helps to enhance grip
  • Ansell Moisture Management Technology™: lower tendency to shed (even up to 50% less shedding) compared to traditional cotton flock gloves
Estão indicadas para manuseamento de produtos e montagens leves em ambientes secos, totalmente húmidos ou oleosos, para montagens leves em ambientes químicos, para uso em áreas de produção de metal, em testes de motores e de sistemas, nas indústrias automóvel e OEM, em oficinas de pintura, e ainda para manuseamento de óleos e de soluções à base de hidrocarbonetos.
Thickness: 0,225 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (1001), EN 421, EN 1149; AQL 0.65
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1001A), EN 421; Cat. III
Food contact approved