Print…
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Fornecedor: Ansell
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 15.7 EUR
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Luvas
Luvas de neopreno flexíveis, fornecem grande proteção contra uma ampla gama de produtos químicos. 100% à prova de líquidos, as luvas apresentam um forro de malha macio e elástico sem costuras nas áreas de contato e proteção adicional ao nível do antebraço.
  • Ótima mobilidade e sensibilidade nos dedos
  • Boa aderência em materiais húmidos e escorregadios
  • Extremamente confortável; protege as mãos, absorve a transpiração e evita irritações na pele
  • Manipulação segura e reduz o cansaço das mãos, o que aumenta a produtividade
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certificações: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III