Print…
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 29-500
Fornecedor: Ansell
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 5.5 EUR
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 29-500
Luvas
These anatomically shaped gloves offer a medium duty chemical protection. e.g. acids, caustics, alcohols and many solvents.
  • Flexibilidade superior para uma menor fadiga manual
  • Ideais para utilização em condições de frio, o neopreno mantém a sua elasticidade
  • Forro de algodão puro flocado: macio, confortável e absorvente
Ideal for applications such as agriculture, chemical industry, cleaning, maintenance, refining oil and petrol.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), Cat. III, EN 388 (3121); AQL 0.65
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); AQL 0.65