Print…
Luvas resistentes a químicos com forro, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Fornecedor: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 10.7 EUR
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Luvas resistentes a químicos com forro, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Luvas
These strong reusable nitrile gloves feature a 100% cotton liner and textured palm and fingers. They provide excellent resistance to abrasion, cuts and snags plus first-class chemical protection.
  • Excelente aderência em seco e em molhado
  • Oferecem uma óptima flexibilidade, conforto e protecção
  • Resistentes contra produtos petroquímicos, álcoois, detergentes, gorduras, óleos e solventes
Proporcionam uma resistência excelente à abrasão, a cortes e fios puxados, aliada a uma protecção química de primeira classe.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0