Print…
Luvas resistentes a químicos, PowerCoat® 950-20 Neofit
Fornecedor: Honeywell Safety
2095020/7 2095020/8 2095020/9 2095020/10 2095020/11
112-4040EA 5.9 EUR
112-4040 112-4041 112-4042 112-4043 112-4044
Luvas resistentes a químicos, PowerCoat® 950-20 Neofit
Luvas
Estas luvas duráveis de neopreno fornecem proteção contra uma ampla gama de produtos químicos (detergentes, alguns solventes, ácidos e bases).
  • Neoprene provides chemical and mechanical resistance
  • Diamond finish provides a better grip in damp environments
  • Cotton flock interior makes it easier to put on and off the glove
  • Long cuff helps to protect a large part of the forearm
Ideais para manusear baterias, mas também pode lidar com certos ácidos diluídos.
Thickness: 0,72 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3111), Cat. III
Certificações: EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III