Print…
Luvas resistentes a químicos e ao calor, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Fornecedor: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 96.3 EUR
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Luvas resistentes a químicos e ao calor, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Luvas
These gloves combine the flexibility and chemical resistance of neoprene with the comfort and heat resistance of a soft thermal liner. They are designed to protect users in applications where thermal and chemical risks are present.
  • O revestimento de neopreno protege contra uma grande variedade de produtos químicos
  • Excelentes propriedades mecânicas e químicas (protegem contra gorduras e óleos)
  • O forro isolador duplo, confortável, assegura protecção contra um contacto intermitente com superfícies quentes, de temperaturas até 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1,0
Atenção: CUIDADO: não podem ser usadas em, nem ao pé de, chamas desprotegidas.