Print…
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 15-554
Fornecedor: Ansell
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 47.6 EUR
112-0269 112-2180
Luvas resistentes a químicos, AlphaTec® 15-554
Luvas
Luvas anatómicas e confortáveis, com dedos pré-curvados e polegar articulado, são feitas de um composto de PVA que permanece inerte inclusive em contacto com os solventes orgânicos, aromáticos e clorados mais fortes.
  • O revestimento a álcool polivinílico dura 10 a 15 vezes mais do que qualquer outro revestimento
  • O forro tricotado de duas peças, macio, almofada a mão e absorve a transpiração
  • Sem qualquer absorção ou extracção de iões
  • Excepcionalmente leves e flexíveis
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), Cat. III; AQL 1,0
Atenção: não indicadas para utilização em água ou em soluções à base de água.