Print…
Luvas resistentes a químicos com forro, AlphaTec® 02-100
Fornecedor: Ansell
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 16.6 EUR
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Luvas resistentes a químicos com forro, AlphaTec® 02-100
Luvas
These LLDPE laminated safety gloves have a five-layered design, protecting against a broad range of chemicals, meeting EN Type A chemical resistance standards and ensuring greater workplace safety.
  • Wide spectrum resistance
  • 100% inspected: Each glove is individually air pressure tested
  • Easy to put on and comfortable to wear
  • Ideal for use in spill response kits
São ideais para utilização em laboratórios, na indústria automóvel, aeroespacial e farmacêutica, em ações de limpeza do ambiente ou na indústria geral de produtos químicos.
Ideal for use in Life Sciences, metal fabrication and chemical industries.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS, Cat. III, NQA 0,065