Print…
Luvas de policloropreno para salas limpas, DermaShield® 73-711 / 73-721
Fornecedor: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 739 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Luvas de policloropreno para salas limpas, DermaShield® 73-711 / 73-721
Luvas
Específicas para cada mão, luvas ergonomicamente concebidas com um punho direito. Ideais para utilização em laboratórios, na indústria farmacêutica, em biotecnologia e no fabrico de dispositivos médicos.
  • Estéreis ou não estéreis, sem pó, pontas dos dedos 'bisque'
  • Combinação ideal entre protecção do produto e do trabalhador
  • Isentas de activadores: sem alergias
  • A suavidade e a flexibilidade proporcionam um elevado conforto, semelhante ao látex de borracha natural
  • Elevada resistência a perfurações e a uma vasta gama de produtos químicos
  • Tratamento específico da superfície exterior e monitorização constante dos valores de aderência
As versões estéreis são indicadas para utilização em salas limpas de classe 100, ISO 5 ou M3.5. As luvas não estéreis devem ser usadas em ambientes controlados mas não estéreis.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certificações: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Embalagem: As luvas estéreis são embaladas como pares simples num invólucro de polietileno, seladas num envelope de polietileno; 10 pares por saco de polietileno selado; 5 sacos de polietileno selados para um saco principal; 4 sacos principais por revestimento interior de caixa; 200 pares por caixa de cartão.
As luvas não estéreis são embaladas a granel: 20 luvas para a mão direita e a mão esquerda embaladas em compartimentos separados num saco de polietileno; 1 saco de polietileno por saco de polietileno selado a vácuo; 2 sacos de polietileno por saco de polietileno principal selado a vácuo; 5 sacos de polietileno principais por revestimento interior de caixa; 200 pares por embalagem de cartão.