Print…
Luvas para processos limpos, de mistura de tripolímero, Trilites 994
Fornecedor: MAPA
34994426 34994427 34994428 34994429
112-0755EA 37.8 EUR
112-0755 112-0756 112-0757 112-0758
Luvas para processos limpos, de mistura de tripolímero, Trilites 994
Luvas
These ambidextrous, liquid-proof gloves with beaded cuffs are made from a natural rubber latex, neoprene and nitrile blend.
  • Sem pó, pontas dos dedos texturizadas
  • Proporcionam durabilidade, conforto, resistência ao rasgo e protecção contra salpicos de produtos químicos
  • Baixa contagem de partículas, mantidas em sacos de plástico selados
  • Níveis de proteínas de látex abaixo da detecção (teste Lowry), reduzindo o risco de se tornarem sensibilizadas
  • Rebordo do punho enrolado, previne rasgos ao calçar e o descaimento das luvas nas mãos
Adequadas para manuseamento em seco e com protecção contra salpicos em ambiente controlado.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Cat. III; AQL 1,5.
Embalagem: 100 gloves/box.