Print…
Luvas de exame, neoprene, Micro-Touch® Affinity™
Fornecedor: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
553355 553354 553353 553352
112-1828EA 33 EUR
112-1828 112-1827 112-1826 112-1825
Luvas de exame, neoprene, Micro-Touch® Affinity™
Luvas
These gloves are designed to be worn on either hand and are free of latex proteins, providing outstanding protection from type I allergies for medical staff and patients. They are designed with a beaded cuff and textured fingertips, providing a secure grip even in damp conditions.
  • Não estéreis, sem pó, com superfície texturizada
  • Camada interna de poliacrilato permite fácil colocação
  • Excelente flexibilidade e alongamento oferecem um nível de conforto comparável ao látex
  • Altamente resistentes a uma ampla gama de produtos químicos
  • Melhor resistência à perfuração do que as luvas de látex
Ideal for sustained, high-risk examination procedures. Also tested for use with chemotherapy drugs.
Certificações: EN 455 Part 1, EN 455 Part 3; Cat. III; AQL 1,5