Print…
Luvas de neopreno, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Fornecedor: Ansell
25-101/6.5-7 25-101/7.5-8 25-101/8.5-9 25-101/9.5-10 25-201/6.5-7 25-201/7.5-8 25-201/9.5-10 25-201/8.5-9
112-0027EA 33.7 EUR
112-0027 112-0028 112-0029 112-0030 112-0031 112-0032 112-0034 112-0033
Luvas de neopreno, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Luvas
Estas luvas descartáveis de neopreno com reforço nos punhos proporcionam uma excelente resistência a ácidos e a bases.
  • Previnem alergias do tipo I e reacções cutâneas
  • Excelente conforto, idêntico ao do látex
  • Revestimento interior em poliuretano facilita a colocação
  • Pontas dos dedos texturizadas proporcionam uma aderência segura tanto em seco como em molhado
  • De cor verde para facilitar a identificação
Adequadas para uso industrial, nomeadamente nas indústrias farmacêutica e química.
Length: 240 or 290 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Green
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5.