Print…
Luvas para salas limpas, nitrílicas, Nitrilite® 93-401
Fornecedor: Ansell
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 404 EUR
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Luvas para salas limpas, nitrílicas, Nitrilite® 93-401
Luvas
Essas luvas ambidestras sem silicone atendem aos requisitos das indústrias de fabricação de dispositivos eletrônicos e biotecnologias.
  • Não estéreis, sem pó, pontas dos dedos texturizadas
  • Produzidas num ambiente controlado isento de pó
  • Isentas de proteínas do látex, prevenindo o risco de alergias
  • Excelente resistência química e à perfuração
  • Propriedades elétricas ideais
Adequadas para salas limpas da classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Pureza: <400 particles/cm²
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Embalagem: 50 luvas por saco interior, 2 sacos interiores por saco de plástico principal, 10 sacos de plástico principal por saco forro (1000 luvas).