Print…
Luvas para salas limpas, nitrílicas, BioClean Biotac™
Fornecedor: Nitritex
BIOTAC-L BIOTAC-M BIOTAC-S BIOTAC-XL BIOTAC-XXL
112-3069EA 333 EUR
112-3069 112-3070 112-3071 112-3072 112-3073
Luvas para salas limpas, nitrílicas, BioClean Biotac™
Luvas
Luvas de nitrilo, ambidestras com punhos enrolados proporcionam excelente aderência.
  • Não estéreis, sem pó, pontas dos dedos texturizadas
  • A lixiviação prolongada em água desionizada pura garante níveis extremamente baixos de cloretos e metais extraíveis
  • Sem látex para eliminar alergias ao látex tipo I
  • Excelentes propriedades ESD
  • O punho enrolado facilita a colocação e mantem a luva estável no braço
  • Cada tamanho tem um código de barras exclusivo na embalagem externa de 100 luvas e no exterior da caixa, o que permite a entrada automática de dados nos sistemas de controle de stock
Indicadas para utilização em salas brancas de classe 100, ISO 5 ou M.3.
Certificações: Fabricadas numa instalação com certificação ISO 9001: 2015 e (UE) 2016/425 Módulo D.
Em conformidade com a Categoria 3 - Equipamento de proteção individual de projeto complexo Regulamento (UE) 2016/425.
Processado em um ambiente ISO Classe 5 certificado pela NEBB.
Está em conformidade com os requisitos das normas europeias de luvas EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 374-1: 2016, EN 374-5: 2016 e EN 421: 2010.
As propriedades físicas estão em conformidade com a Norma Europeia de luvas médicas EN455-2: 2015.
Indicadas para o contacto com todos os alimentos. Regulamento (CE) 1935/2004 e (CE) 2023/2006.
Embalagem: 100 luvas por saco de PE selado; um saco de PE selado por saco de PE externo selado; 10 sacos exteriores de PE por embalagem; caixa com forro (1000 luvas).