Print…
Luvas para salas limpas, nitrílicas, Chemsoft CE ™
Fornecedor: Honeywell Safety
CE412W/L CE412W/M CE412W/S CE412W/XL CE412W/XS
112-2546EA 95.9 EUR
112-2546 112-2547 112-2548 112-2549 112-2550
Luvas para salas limpas, nitrílicas, Chemsoft CE ™
Luvas
Estas luvas têm propriedades anti estáticas e, portanto, são ideais para a montagem de peças em salas limpas, áreas farmacêuticas e lojas de tintas.
  • Não estéreis, sem pó
  • O processo de limpeza anti estático e de última geração reduz a contaminação por partículas
  • Ambidestras e pontas dos dedos texturizadas proporcionam uma boa aderência
  • Punho enrolado evita rasgar ao vestir
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (JKT); Cat. III; AQL 1,5
Embalagem: Em saco duplo para garantir a limpeza.