Print…
Luvas para salas brancas, nitrilo, AdvanTech 529
Fornecedor: MAPA
34529000 34529006 34529008 34529009 34529007
112-0725EA 51.9 EUR
112-0725 112-0726 112-0728 112-0729 MAPA34529007
Luvas para salas brancas, nitrilo, AdvanTech 529
Luvas
These ambidextrous, liquidproof gloves with beaded cuffs are made of nitrile.
  • Espessura ideal para fornecer destreza superior e liberdade de movimentos
  • A formulação 100% de nitrilo elimina preocupações com alergias à proteína
  • Acabamento levemente texturizado nas pontas dos dedos para melhorar a preensão de objectos molhados e secos
  • O grande comprimento permite calçar a luva por cima da manga da roupa
A formulação de nitrilo provê uma maior resistência mecânica e protecção anti-salpicos contra produtos químicos usados em ambientes controlados. Isentas de pigmentos, pó, silicone ou parafina. Ideais para uso em indústrias farmacêuticas, no fabrico de dispositivos médicos ou na montagem de microchips.
Indicadas para uso em salas brancas de classe 100, ISO 5 ou M3.5.
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5, EN 421, Cat. III; AQL 1,5.
Embalagem: colocadas em sacos para salas brancas, resistentes ao 2-propanol, compatíveis com a Classe 10/M2.5. Rastreabilidade do lote nos sacos interiores e nas caixas de cartão.