Print…
Luvas de nitrilo, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Fornecedor: Ansell
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 42.5 EUR
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Luvas de nitrilo, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Luvas
Feitas de um composto de nitrilo inovador, que assegura propriedades mecânicas e químicas excepcionais, conforto e destreza. Indicadas para o contacto com todos os alimentos gordos.
  • Quando comparadas com as luvas de PVC ou de borracha natural, estas luvas pautam-se por uma resistência excepcional às gorduras animais
  • A sua cor azul aumenta a visibilidade durante o processamento dos alimentos
  • Acabamento texturizado nas pontas dos dedos para melhorar a aderência
  • Seguras tanto para os alimentos, como para as mãos do trabalhador
  • Isentas de látex, sem pó
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo 471 481 465
Ambidestras/Específicas Ambidestras Ambidestras Ambidestras
Environmentally Preferable
Descartável/Reutilizável Descartável Descartável Descartável
Com pó/sem pó Sem pó Sem pó Sem pó
Estilo do punho Reforçado Reforçado Reforçado
Norma EN EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Aprovadas para contacto com alimentos + + +