Estas luvas ambidestras proporcionam proteção adicional, especialmente para pele sensível.
- Não esterilizadas, sem pó, acabamento texturizado
- Muito resistentes a solventes e a gorduras
- Excelente aderência, especialmente no manuseamento de objectos húmidos
- Especialmente concebidas para pessoas alérgicas ao látex
Para utilização laboratorial em aplicações farmacêuticas e industriais e na indústria alimentar.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certificações: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Atenção: * Thickness is double-measured, minimum values