Print…
Luvas de látex para salas limpas, BioClean Legion™
Fornecedor: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 799 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Luvas de látex para salas limpas, BioClean Legion™
Luvas
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Não esterilizadas, sem pó, com acabamento texturizado
  • A lixiviação prolongada em água pura desionizada assegura níveis extremamente baixos de cloretos e de metais extraíveis
  • Nível proteico inferior a 50 µg/g
  • Cada tamanho tem um código de barras individual inscrito no saco exterior de 50 pares (EAN-13) e na caixa exterior (ITF-14), possibilitando assim a introdução automática de dados em sistemas de gestão de stocks
Indicadas para utilização em salas limpas do tipo Classe 100, ISO 5 ou M3.5
Length: 400 mm
Colour: White
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificações: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Embalagem: 100 pares por saco de polietileno selado; um saco por saco exterior de polietileno; 10 sacos exteriores por caixa (1000 pares).