Print…
Luvas cirúrgicas, látex, esterilizadas, Sempermed® Supreme
Fornecedor: SEMPERIT TECHN PROD
822751725 822751825 822751801 822751701 822751625
112-0109EA 66.1 EUR
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Luvas cirúrgicas, látex, esterilizadas, Sempermed® Supreme
Luvas
Cirúrgicas brancas, de pH neutro com punho enrolado.
  • Sem pó
  • O revestimento interior sintético proporciona uma boa tolerância à pele, e uma colocação fácil, sem utilizar pó, mesmo com as mãos molhadas com álcool
  • As luvas cirúrgicas elásticas fornecem elevado nível de conforto
  • A superfície microrugosa proporciona uma aderência eficaz e uma excelente sensibilidade táctil
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Certificações: EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Embalagem: Luvas direita e esquerda com punho dobrado numa bolsa interior sem fibras, vedada numa embalagem de abertura fácil para dispositivos médicos, estanque a ozono.