Print…
Luvas de latex, Solo Plus 995
Fornecedor: MAPA
34995426 34995427 34995428 34995429
112-0759EA 25 EUR
112-0759 112-0760 112-0761 112-0762
Luvas de latex, Solo Plus 995
Luvas
Essas luvas ambidestras multiuso com punhos de contas são feitas de látex natural.
  • Não estéreis, cloradas
  • Suaves
  • Também adequadas para tarefas comuns em hospitais e clínicas
Ideais para fabricação de medicamentos, preparação farmacêutica, pesquisa, análise e manipulação de peças de precisão.
Length: 245 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Green
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificações: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Cat. III; AQL 1,5