Print…
Luvas de látex, esterilizadas, para salas limpas, AccuTech® 91-250
Fornecedor: Ansell
91-250/6.5 91-250/7 91-250/7.5 91-250/8 91-250/8.5
112-0315EA 0 EUR
112-0315 112-0316 112-0317 112-0318 112-0319
Luvas de látex, esterilizadas, para salas limpas, AccuTech® 91-250
Luvas
Luvas de látex revestido a silicone satisfazem os requisitos das indústrias farmacêutica, biotecnológica e dos dispositivos médicos.
  • O revestimento interior de silicone facilita calçar as luvas, inclusivamente dois pares de luvas
  • As pontas dos dedos mais finas e o acabamento "bisque" asseguram sensibilidade, precisão de manuseamento e destreza elevadas
  • O teor reduzido de alergénios minimiza o risco de alergias associadas ao látex
Indicadas para utilização em salas limpas Classe 100 ou ISO 5.
Length: 285 mm
Thickness: 0,23 mm (cuff); 0,18 mm (palm), 0,20 mm (fingertips)
Colour: Natural
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,0
Embalagem: colocadas numa embalagem compatível com salas limpas e numa caixa de expedição forrada. Um par por invólucro, selado num envelope de polietileno; 10 pares por saco de polietileno; 5 sacos por caixa forrada; 4 caixas forradas por embalagem.