Print…
Luvas de latex, Semperclean MC
Fornecedor: SEMPERIT TECHN PROD
814720622 814720722 814720702 814720802
112-5700EA 61.5 EUR
112-5700 112-5701 112-3130 112-3131
Luvas de latex, Semperclean MC
Luvas
Estas luvas descartáveis, com punhos enrolados, apresentam um revestimento interno especial. Ideais para uso em laboratórios, indústria eletrónica e farmacêutica.
  • Non sterile, powder-free, micro-roughened finish
  • Extremely comfortable to wear and particularly easy to put on due to the special inner coating
  • Anatomical shape reduces hand fatigue
  • Good grip due to special surface treatment
  • Skin friendly due to cleaning and washing procedure
Ideais para uso em laboratórios, indústria eletrónica e farmacêutica.
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,21 mm ± 0,05 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificações: EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1,5