Print…
Luvas de látex, para processos limpos, AK
Fornecedor: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 152 EUR
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Luvas de látex, para processos limpos, AK
Luvas
Hand-specific gloves with rolled cuffs and diamond embossed finish. Suitable for cleanroom use and protection from acids and caustics.
  • Não estéreis, sem pó, com acabamento texturizado
  • Excelente resistência a perfurações e rasgões
  • Contaminação iónica e extraível reduzida
  • Aderência positiva em aplicações em ambientes húmidos/secos
  • O tamanho está gravado em vez de estampado para eliminar o risco de contaminação pela tinta
Certificações: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Cumprem o teste de partículas e extraíveis da norma IES RP-005.2 (modificado). Cumprem a penetração da norma ASTM 739.
Embalagem: Embaladas em salas brancas para proteger as luvas contra contaminação cruzada. Envoltas em dois sacos com materiais de embalagem e rotulagem compatíveis com salas brancas.