Print…
Luvas cirúrgicas em látex, estéreis, Gammex® Latex
Fornecedor: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
330048060 330048055 330048070 330048075 330048080 330048065 330048085 330048090 330048095
ANSM330048060EA 77.3 EUR
ANSM330048060 ANSM330048055 ANSM330048070 ANSM330048075 ANSM330048080 ANSM330048065 ANSM330048085 ANSM330048090 ANSM330048095
Luvas cirúrgicas em látex, estéreis, Gammex® Latex
Luvas
The Gammex® Latex glove is easily donned, even with damp hands. The micro-rough textured outer surface ensures a secure grip in wet or dry conditions to facilitate the most delicate instrument handling.
  • Estéreis, isentas de pó, superfície micro-texturizada
  • Confortáveis, sem retração das luvas, mesmo após longos períodos de uso
  • Revestimento interno sintético (poliuretano) à base de água facilita a colocação dupla
  • Contêm baixos níveis de proteínas, aditivos químicos, endotoxinas e pirogénicos
  • Formulação garantida livre de tiurams e MBT
  • Faixa adesiva na parte superior do punho que permite a fixação segura na bata cirúrgica
As luvas possuem níveis elevados de resistência ao rasgo, a desinfetantes para as mãos à base de álcool e à penetração viral. Ideal para cirurgia general.
Certificações: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; EN 16523-1; AQL 1,5; Cat. III