Print…
Cortador de vidro
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 45.9 EUR
201-9010 201-9011
Cortador de vidro
Sistemas de corte
Cabo de plástico com lâmina de metal endurecido.
  • Corte limpo e preciso
  • Lâminas de metal endurecido de substituição
  • Lâmina fácil de mudar
Comprimento 180 mm, dimensões de lâmina 40×18 mm.