Print…
Cortador de tubo de vidro
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
5220 5221
201-9030EA 14.2 EUR
201-9030 201-9031
Cortador de tubo de vidro
Sistemas de corte
Zinco fundido, banhado a níquel com roda de aço.
  • Para tubos de vidro até 30 mm de diâmetro
  • Roda de aço de substituíção
  • Fácil manuseamento