Print…
Ampolas de decantação Squibb, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 159 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Ampolas de decantação Squibb, Nalgene®
Funis Ampolas de decantação
De FEP, translúcido, torneira de TFE, tampa com rosca de ETFE.
  • Leakproof closure and stopcock
  • Autoclavable except for stopcock assembly
  • TFE stopcock requires no lubrication
Inquebráveis, transparentes, não aderentes, para facilitar a limpeza, hidrófobas, para uma drenagem completa, e impermeáveis a qualquer químico utilizado numa ampola de decantação.