Print…
Contentores de segurança, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 125 EUR
119-3004 119-3010
Contentores de segurança, Nalgene®
Frascos Frascos de Plástico
HDPE.
  • Sistemas de 10 L de HDPE fluorado e de 4 L de HDPE
  • O funil de PP inclui uma tampa com fecho de mola de segurança para reduzir derramamentos acidentais e emissões voláteis
  • A válvula integrada liberta a pressão durante a transferência do conteúdo e evita as emissões durante a utilização
  • A tampa/adaptador também pode ser ligado a um filtro de seringa externo
  • O filtro amovível de PP adapta-se ao fundo do funil para reter partículas grandes
Sistema para o armazenamento temporário de resíduos solventes, químicos e biológicos, constituído por recipiente inquebrável e resistente a químicos, funil amovível com tampa, tampa/adaptador para funil e filtro.