Print…
Funil de filtração
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 762 EUR
516-8921 514-4000 516-7563
Funil de filtração
Funis Funis com filtros de membrana
Vidro borossilicato, braçadeira de alumínio.
Ideal para filtração de líquidos a vácuo e para desgaseificação de solventes de HPLC. Com graduação.
Área de filtração: 9,6 cm².
* com base de suporte para a rolha, sem frasco.
Fornecimento: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).