Print…
Funil
Fornecedor: Sartorius
6981002 6981065
516-7033EA 359 EUR
516-7033 516-7034
Funil
Funis Funis com filtros de membrana
De aço inoxidável, autoclavável.
Para utilizar com porta-filtros, para contagens de colónias.
Informações de encomenda: Supplied with funnel and clamp (lid and seal must be ordered seperately).