Print…
Funil de filtração
Fornecedor: Sartorius
16306 16315
516-7015EA 201 EUR
516-7015 511-0132
Funil de filtração
Funis Funis com filtros de membrana
Vidro borossilicato, braçadeira de alumínio, autoclavável.
Unidade de filtração a vácuo para clarificação, teste de partículas e de hibridação.
516-7015: com suporte para filtro de fibra de vidro
511-0132: com suporte para filtro de aço inoxidável revestido a PTFE