Print…
Unidades de filtração a vácuo
Fornecedor: Sartorius
16510 16511
512-3310EA 151 EUR
512-3310 512-3311
Unidades de filtração a vácuo
Funis Funis com filtros de membrana
PC, autoclavável.
Para a clarificação ou esterilização por filtração de soluções aquosas de até 200 ml.
512-3310 inclui um frasco recetor de ±250 ml para subpressão bem como com uma ligeira sobrepressão.
512-3311 sem recipiente, pode ser usado em combinação com coletores Combisart.
Para esterilização por filtração- o porta-filtro inclui um filtro de fibra de vidro que permite uma ventilação estéreis, impedindo, assim, a contaminação do filtro estéril.