Print…
Funil BioSart® 250
Fornecedor: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 101 EUR
516-7024 512-3558
Funil BioSart® 250
Funis Funis com filtros de membrana
Funis de plástico, esterilizados e descartáveis, para contagem de colónias e partículas. Para a utilização com membranas Sartorius e discos de meios de cultura.