Print…
Funis de acordo com o Dr. Hirsch
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L126/00 L126/000 L126/4/0 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 58.5 EUR
519-2395 519-2394 519-2392 519-2393 519-2391
Funis de acordo com o Dr. Hirsch
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De porcelana branca vidrada.
O funil com placa filtrante perfurada integrada pode ser usado com discos de papel ou membrana.
Certificações: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable