Print…
Funis Büchner, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4280-0550 4280-0700 4280-0900 4280-1100 4280-1500
221-0100EA 11.9 EUR
221-0100 221-0101 221-0102 221-0103 221-0104
Funis Büchner, Nalgene®
Funis Funis de filtração Funis Büchner
PP
  • Robustos e leves
  • O topo e a base podem ser separados para facilitar a limpeza
  • Autoclaváveis
Para discos filtrantes de papel ou membrana.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)