Print…
Tubos de filtração segundo Allihn, VitraPOR®
Fornecedor: ROBU GLASFILTER
30301 30302 30303 30304 30300
511-3101EA 26.9 EUR
511-3101 511-3102 511-3103 511-3104 511-0241
Tubos de filtração segundo Allihn, VitraPOR®
Funis Funis de filtração Funis para microfiltração
De vidro borosilicato 3.3.
Com placa filtrante de vidro sinterizado integrada. Altura acima da placa filtrante de vidro sinterizado: 100 mm.