Print…
Funis para microfiltração, VitraPOR®
Fornecedor: ROBU GLASFILTER
27200 27080 27084 27201 27202 27203 27204 27081 27082 27083
511-0385EA 125 EUR
511-0385 511-0384 511-0257 ROBU27201 511-0290 511-0291 511-0258 ROBU27081 511-0274 511-0256
Funis para microfiltração, VitraPOR®
Funis Funis de filtração Funis para microfiltração
De vidro borosilicato 3.3.
  • For filtration of very small volumes
  • Excellent temperature resistance
Com placa filtrante de vidro sinterizado integrada.