Print…
Funis Büchner
Fornecedor: KARTELL
437 438 439 440 441 442 443 445
519-2361EA 15.5 EUR
519-2361 519-2362 519-2363 511-0008 519-2364 519-2365 519-2366 519-2367
Funis Büchner
Funis Funis de filtração Funis Büchner
PP, branco.
  • Robustos e leves
  • O topo e a base podem ser separados para facilitar a limpeza
Para uso com discos filtrantes de papel ou membrana.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable