Print…
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04354914 04355814 04357014 04353714 04352814 04352211 04352811 04353711
271-5164EA 103 EUR
271-5164 271-5165 271-5166 271-5163 271-5162 271-5154 271-5152 271-5153
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Funis Ampolas Conta-Gotas
De vidro borosilicato DURAN®, transparentes, com macho de vidro.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Junta cónica com esmerilado normalizado e tomada, com divisões, para leitura do volume aproximado. Torneira com protecção roscada.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable