Print…
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, sem equilíbrio de pressão
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04154914 04155814 04157014 04152811 04152814 04153711 04153714 04152211
271-5114EA 90.6 EUR
271-5114 271-5115 271-5116 271-5102 271-5112 271-5103 271-5113 201-0896
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, sem equilíbrio de pressão
Funis Ampolas Conta-Gotas
DURAN®, vidro borosilicato, transparente, com chave de vidro.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Junta cónica com esmerilado normalizado e tomada. Com divisões. Torneira com protecção roscada.