Print…
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04372811 04373711 04374914 04375814 04377014 04372814 04373714 04372211
201-5172EA 94.1 EUR
201-5172 201-5173 201-5184 201-5185 201-5186 201-5182 201-5183 201-0897
Ampolas conta-gotas, cilíndricas, com equilíbrio de pressão
Funis Ampolas Conta-Gotas
De vidro borosilicato DURAN®, transparentes, com macho em PTFE.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Junta cónica com esmerilado normalizado e tomada, com divisões, para leitura do volume aproximado. Torneira com protecção roscada.