Print…
Funis para pó, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213543804 213544603 213545102 213545505 213546107 213544106 213543307
221-1700EA 15.7 EUR
221-1700 221-1605 221-1702 221-1703 221-1704 221-1701 221-0281
Funis para pó, DURAN®
Funis Funis para pó
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Good chemical and physical properties
  • Use in applications that require good thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Com paredes interiores lisas. Para transferência de materiais em pó. Podem ser utilizados para líquidos. O rebordo do funil é esmerilado e polido a fogo.