Print…
Funis com haste curta, estriados, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213523802 213524104 213524601 213525709 213526105
221-0139EA 29.3 EUR
221-0139 519-2547 221-1182 221-0140 221-0141
Funis com haste curta, estriados, DURAN®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, paredes com nervuras.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para filtrações rápidas. O ângulo do cone é de 60°. Rebordo do funil esmerilado e polido a fogo.