Print…
Funil de haste curta
Fornecedor: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 2.9 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Funil de haste curta
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De HDPE, translúcido.
  • Boa resistência química
  • Com rebordo elevado, para evitar derramamentos
  • Estrias exteriores, para fácil evacuação do ar durante a filtração
Com paredes interiores lisas. Robustos e fortes. Funil multiusos, para grande variedade de utilizações. Com anilha de suspensão, para facilitar o armazenamento.